Läs mer
Scientific Industries Orbital-Genie med vidhäftande matta
Produktkod. 16657662 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
10 till 300 r/min
Produktkod. Hastighetsintervall
16657662 10 till 300 r/min
1 options
Produktkod. 16657662 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SI1703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kraftig Orbital Shaker med stort fotavtryck perfekt för användning med öppna behållare och T-kolvar.
  • Variabel skakhastighet från 10– 300 rpm med omloppsbana
  • Fullt programmerbar - tid, reverseringstid och accelerations-/retardationshastigheter
  • Skapa vilken blandning som helst, från en jämn virvel till skvalpande luftning eller något däremellan
  • Programmerbar rampning säkerställer en mjuk upprampning till önskad hastighet och undviker potentiella spill
  • Stegmotor ger exceptionell hastighetskontroll, noggrannhet och hållbarhet
  • Lättanvänd timer
  • Timern visar tiden eller, när den programmeras till en definierad gräns, stänger den av enheten
  • Kolvklämmor kan också användas på Orbital-Genie adhering matta genom att ta bort den blå adhering mattan (klämmor säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 35 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 12 kg
Hastighetsintervall 10 till 300 r/min
Elektriska krav 230 V, brittisk kontakt
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 38 °C
Wattal 230 W
Amperage 1 A
Produkttyp Vidhäftande matta
Bärande kapacitet (engelska) 26 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp UK-kontakt
Frekvens 50 Hz
Material Plattform i rostfritt stål med vidhäftande matta
Djup (engelska) 23 tum
Djup (metriskt) 590 mm
Mått (L x B) 23 x 20 tum.
Mått (LxB) Plattform 18 x 18 tum
Mått (L x B x H) 23 x 20 x 7 tum.
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 178 mm
Längd (engelska) 23 tum
Längd (engelska) Plattform 18 tum
Längd (metrisk) 590 mm
Längd (metrisk) plattform 460 mm
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 500 mm
Bredd (metrisk) Plattform 460 mm
Fraktvikt (engelska) 56 lb.
Fraktvikt (metrisk) 25 kg
Vikt (engelska) 46 lb.
Vikt (metrisk) 21 kg
Controllertyp Tid och hastighet
Beskrivning Orbital-Genie vidhäftande matta
Visa Digital tid och hastighet
För användning med (utrustning) Orbital-Genie
Inkluderar Shakern levereras med en vidhäftande gummimatta för användning med flaskor och fat som inte kan hållas med konventionella klämmor
Motortyp Stegmotor
Driftsvillkor Arbetsytan som shakern placeras på ska vara jämn, stabil och halkfri
Plattform stil Vidhäftande matta
Timerintervall 1 min. till 99 timmar.