Läs mer
Scientific Industries Orbital-Genie för kolvklämmor
Produktkod. 16647662 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
10 till 300 r/min
Produktkod. Hastighetsintervall
16647662 10 till 300 r/min
1 options
Produktkod. 16647662 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SI1603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kraftig orbital shaker med stort fotavtryck för standardkolvklämmor. Idealisk för applikationer som använder kolvar eller bägare i olika storlekar.
  • Variabel skakhastighet från 10– 300 rpm med omloppsbana
  • Programmerbar rampning säkerställer en mjuk upprampning till önskad hastighet och undviker potentiella spill
  • Stegmotor ger exceptionell hastighetskontroll, noggrannhet och hållbarhet
  • Lättanvänd timer
  • Timern visar tiden eller, när den programmeras till en definierad gräns, stänger den av enheten
  • Fullt programmerbar - tid, reverseringstid och accelerations-/retardationshastigheter
  • Skapa vilken blandning som helst, från en jämn virvel till skvalpande luftning eller något däremellan
  • Flask Clamps är av rostfritt stål för ökad styrka och säkerhet
  • Blanda och matcha klämmor av olika storlekar på samma plattform eller alla i samma storlek
  • Klämmor säljs separat
  • Dubbelhäftande tejp och vidhäftande matta (säljs separat) är alternativ till kolvklämmor för att fästa kärlen vid skakplattformen
  • Båda är idealiska för behållare som flaskor och fat som inte kan hållas med konventionella klämmor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 35 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 12 kg
Hastighetsintervall 10 till 300 r/min
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 38 °C
Wattal 230 W
Amperage 1 A
Produkttyp Kolvklämmor
Bärande kapacitet (engelska) 26 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp UK-kontakt
Frekvens 50 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Djup (engelska) 23 tum
Djup (metriskt) 590 mm
Mått (L x B) 23 x 20 tum.
Mått (LxB) Plattform 18 x 18 tum
Mått (L x B x H) 23 x 20 x 7 tum.
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 178 mm
Längd (engelska) 23 tum
Längd (engelska) Plattform 18 tum
Längd (metrisk) 590 mm
Längd (metrisk) plattform 460 mm
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 500 mm
Bredd (metrisk) Plattform 460 mm
Fraktvikt (engelska) 54 lb.
Fraktvikt (metrisk) 25 kg
Vikt (engelska) 46 lb.
Vikt (metrisk) 21 kg
Controllertyp Tid och hastighet
Beskrivning Orbital shaker med stor kapacitet
Visa Digital tid och hastighet
För användning med (utrustning) Orbital-Genie
Inkluderar Shakern levereras med en plattform för att ta emot kolvar/bägare i olika storlekar (kolvklämmor säljs separat)
Motortyp Stegmotor
Driftsvillkor Arbetsytan som shakern placeras på ska vara jämn, stabil och halkfri
Plattform stil Kolvklämmor
Timerintervall 1 min. till 99 timmar.