Läs mer
Scientific Industries Orbital-Genie med spärrklämmor
Produktkod. 16637662 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Bana:
35 mm
Produktkod. Bana
16637662 35 mm
1 options
Produktkod. 16637662 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SI1503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En kraftig orbital shaker med stort fotavtryck med spärrklämmor. Ger flexibiliteten för att använda en blandning av olika storlekar och former på en enda plattform.
  • Variabel skakhastighet från 10– 300 rpm med omloppsbana
  • Fullt programmerbar - tid, reverseringstid och accelerations-/retardationshastigheter
  • Anpassningsbar blandningsfunktion
  • Skapa vilken blandning som helst, från en jämn virvel till skvalpande luftning eller något däremellan
  • Lättanvänd timer
  • Timern visar tiden eller, när den programmeras till en definierad gräns, stänger den av enheten
  • Ger exceptionell hastighetskontroll, noggrannhet och hållbarhet
  • Säkerställer en mjuk upprampning till önskad hastighet och undviker potentiella spill
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 35 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 12 kg
Hastighetsintervall 10 till 300 r/min
Elektriska krav 230 V, brittisk kontakt
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 38 °C
Wattal 230 W
Amperage 1 A
Produkttyp Rachetingklämmor
Bärande kapacitet (engelska) 26 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp UK-kontakt
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 23 tum
Djup (metriskt) 590 mm
Mått (L x B) 23 x 20 tum.
Mått (LxB) Plattform 18 x 18 tum
Mått (L x B x H) 23 x 20 x 9,5 tum.
Höjd (engelska) 9,5 tum
Höjd (metrisk) 241 mm
Längd (engelska) 23 tum
Längd (engelska) Plattform 18 tum
Längd (metrisk) 590 mm
Längd (metrisk) plattform 460 mm
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 500 mm
Bredd (metrisk) Plattform 460 mm
Fraktvikt (engelska) 61 lb.
Fraktvikt (metrisk) 28 kg
Vikt (engelska) 46 lb.
Vikt (metrisk) 21 kg
Controllertyp Tid och hastighet
Beskrivning Orbital-Genie spärrklämmor
Visa Digital tid och hastighet
För användning med (utrustning) Orbital-Genie
Inkluderar Enheten levereras med två spärrande och en icke-spärrande dämpad klämma
Motortyp Stegmotor
Driftsvillkor Arbetsytan som shakern placeras på ska vara jämn, stabil och halkfri
Plattform stil Spärrklämmor
Timerintervall 1 min. till 99 timmar.