Beskrivning
Orbital shaker med stor fotavtryck med universella spärrklämmor ger flexibiliteten för att använda en blandning av kärl av olika storlekar och form på en enda plattform. Enheten levereras med två spärrande och en icke-spärrande klämmor.
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 35 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 12 kg |
| Hastighetsintervall | 10 till 300 r/min |
| Spänning | 230 V |
| Modell | Genie Temp-Shaker 300 med vidhäftande matta |