Läs mer
Grant Instruments™ OLS Aqua Pro orbital och linjärt skakbad
Beskrivning
Den patenterade, kombinerade orbitala och linjära skakmekanismen hos OLS26 möjliggör optimering av blandning av luftning och skjuvkrafter, för reproducerbara resultat.
- Omgivningstemperatur +5°C till 99°C
- Kör ner till°0 C med tillbehörskylning
- Timer och förinställningar
- Dräneringsventil och genomskinligt lock
- 120 V& 230 V-modeller tillgängliga
- Justerbar skakintensitet och hastighet upp till 200rpm
- Universell bricka och polykarbonatlock ingår som standard
- OLS26 kombinerar justerbar orbital och linjär skakning i ett bad
- Utmärkt temperaturprestanda med stabilitet och enhetlighet vid± 0,1°C
- Användarkalibrering med två punkter för optimal noggrannhet
- Lätt att växla mellan orbital och linjär rörelse, vrid helt enkelt bärfacket 180 grader
- Diskret skakmekanism maximerar arbetsytan
- Lätt att sätta i och ta bort skakbrickor även när de är laddade
- Brett utbud av skakbrickor för säkert grepp på de vanligaste kärlen
- Dubbel display som visar temperatur och skakhastighet
- Justerbar skakintensitet och hastighet
- Användardefinierat högtemperaturlarm och avstängning
- Avancerat torrkörningsskydd
- Nedräkningstimer från 1 till 999 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 9 mm |
| Hastighetsintervall | 20 till 200 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | omgivningstemperatur +5° till 99 °C (0 °C till 99 °C med tillbehörskylning) |
| Håller | 26 L |
| Produkttyp | Orbital/linjärt skakbad |
| Temperaturområde (engelska) | 41 °F till 210.2 °F |
| Temperaturupplösning | ±0,1 °C |
| Temperaturenhetlighet | c.°70±°C>A |
| Djup (metriskt) | 565 mm |
| Höjd (metrisk) | 325 mm |
| Visa mer |