Läs mer
IKA™ Orbital skakapparat
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10449792 Handla allt IKA Produkter
Modell:
KS 130 Basic
KS 130 Contol
KS 260 Basic
KS 260 kontroll
Bärande kapacitet (metrisk):
2 kg
7,5 kg
Visa:
LCD-skärm
LED-linje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10449792
Brand: IKA™ 0002980100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar nästan alla kärlformer och storlekar med ett brett utbud av fästkombinationer. IKA™ Orbital skakapparat finns i en mängd olika modeller med funktioner för att tillgodose ett antal vetenskapliga behov.
KS orbitala skakapparater levereras med ett brett utbud av fästkombinationer för att göra det möjligt att passa nästan alla kärlformer och storlekar. Bilagor ingår inte. Vänligen beställ separat.
KS 130-modellerna är små, tysta orbitala skakapparater som säkerställer lång livslängd med idealisk svängrörelse, för en maximal skakvikt på 2 kg.
KS 260-modellerna är kompakta, platta orbitala skakapparater med idealisk svängrörelse, för en maximal skakvikt på 7,5 kg.
KS 130/260 Basic:
  • Elektronisk justering av hastighet och timer
  • LED-linjedisplay visar hastighet och tidsjustering
KS130/260** Kontroll:
  • Elektronisk justering av hastighet och timer
  • En digital display gör det möjligt att avläsa hastighet, timerfunktion och driftlägen
  • Elektronisk klocka: 0–9 h 59 min eller kontinuerlig drift (ändlös)
  • Med integrerad slutpunktspositionering (för automatiserad robotstyrd provtagning)
  • Alla funktioner kan kontrolleras och dokumenteras med labworldsoft ™
**Specialversion med omvänd rotationsriktning på begäran
KS 501 Digital:
Lågprofil laboratorieorbital skakapparat med trevlig design, stor monteringsyta och lastkapacitet på upp till 15 kg.
  • Oändligt variabel varvtalsreglering på 0–300 rpm
  • Digital display
  • Orbital diameter 30 mm
  • Idealisk för kärl med en volym på mer än 250 ml (runda kolvar, Erlenmeyer-kolvar, odlingskolvar och odlingsflaskor)
  • Idealisk för biologiska och mikrobiologiska tillväxttester, för produktion av stamlösningar
  • Garanterad kontinuerlig drift (oändlig) även under extrema belastningar
  • Inkluderar timer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Hastighetsintervall 80 till 800 rpm
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 50 °C
Wattal 45 W
Produkttyp Orbital skakapparat
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 316 mm
Höjd (metrisk) 98 mm
Bredd (metrisk) 270 mm
Vikt (metrisk) 8.8 kg
Modell KS 130 Contol
Visa LED-linje
Timerintervall 5 till 50 min.