Beskrivning
KS orbitala skakapparater levereras med ett brett utbud av fästkombinationer för att göra det möjligt att passa nästan alla kärlformer och storlekar. Bilagor ingår inte. Vänligen beställ separat.
KS 130-modellerna är små, tysta orbitala skakapparater som säkerställer lång livslängd med idealisk svängrörelse, för en maximal skakvikt på 2 kg.
KS 260-modellerna är kompakta, platta orbitala skakapparater med idealisk svängrörelse, för en maximal skakvikt på 7,5 kg.
KS 130/260 Basic:
- Elektronisk justering av hastighet och timer
- LED-linjedisplay visar hastighet och tidsjustering
KS130/260** Kontroll:
- Elektronisk justering av hastighet och timer
- En digital display gör det möjligt att avläsa hastighet, timerfunktion och driftlägen
- Elektronisk klocka: 0–9 h 59 min eller kontinuerlig drift (ändlös)
- Med integrerad slutpunktspositionering (för automatiserad robotstyrd provtagning)
- Alla funktioner kan kontrolleras och dokumenteras med labworldsoft ™
**Specialversion med omvänd rotationsriktning på begäran
KS 501 Digital:
Lågprofil laboratorieorbital skakapparat med trevlig design, stor monteringsyta och lastkapacitet på upp till 15 kg.
- Oändligt variabel varvtalsreglering på 0–300 rpm
- Digital display
- Orbital diameter 30 mm
- Idealisk för kärl med en volym på mer än 250 ml (runda kolvar, Erlenmeyer-kolvar, odlingskolvar och odlingsflaskor)
- Idealisk för biologiska och mikrobiologiska tillväxttester, för produktion av stamlösningar
- Garanterad kontinuerlig drift (oändlig) även under extrema belastningar
- Inkluderar timer
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (metrisk) | 2 kg |
| Hastighetsintervall | 80 till 800 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 50 °C |
| Wattal | 45 W |
| Produkttyp | Orbital skakapparat |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 316 mm |
| Höjd (metrisk) | 98 mm |
| Bredd (metrisk) | 270 mm |
| Vikt (metrisk) | 8.8 kg |
| Visa mer |