Läs mer
Thermo Scientific™ Orbitor™ RS2 Microplate Mover för QuantStudio™ PCR-system i realtid
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Detta Orbitor RS2 Microplate Mover är designad för användning med QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, och QuantStudio 12K Flex realtids-PCR-system, möjliggör realtids-PCR i automatiserade miljöer för ökad provgenomströmning.
- Omfattande vertikal räckvidd gör att roboten kan komma åt praktiskt taget vilken plats som helst av mikroplattinstrument, inklusive staplade instrument, och dess teleskoparm kan nå en mängd olika avstånd. Den geniala armen går rakt igenom basen, vilket resulterar i snabba och effektiva rörelser.
- De Orbitor RS2 Microplate Mover har en integrerad streckkodsläsare för större flexibilitet och en full °360 arbetsyta med obegränsad basrotation som eliminerar behovet av hårda stopp och rörelser bakåt.
- Avancerad rörelsekontroll med sluten slinga ger kollisionsdetektering och positionsövervakning, vilket gör att förflyttaren snabbt kan återuppta utan att behöva gå hem igen. Med ett brett utbud av greppkontrollfunktioner kombinerar denna mover prestanda med innovation.
- Från variabel kraftkontroll till plåtdetektering, funktionsuppsättningen är designad för att imponera. Resultatet är anmärkningsvärd hastighet, exakt rörelse och konsekvent, exakt plåtplacering.
- De Orbitor RS2 Microplate Mover drivs av Thermo Scientific Momentum Workflow Scheduling Software, som kombinerar kraft med användarvänlighet.
- Koppla ihop detta Orbitor RS2 Microplate Mover med tillämpligt förkonfigurerat plåtförvarings- och hanteringsalternativ för QuantStudio system för att slutföra ditt automationspaket. Två plåtförvarings- och hanteringsalternativ finns tillgängliga: sekventiella accessstackar (40 plattor/3 stackar) och random access-hotell (24 plattor/3 hotell).
- För integration av två QuantStudio system med Orbitor RS2 mover, Dual QuantStudio System Integration Kit krävs utöver automationspaketet
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, eller QuantStudio 12 K Flex realtids-PCR-system |
| Produkttyp | Microplate Mover |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 Flyttare |