Läs mer
Fisherbrand™ ORC aktiva kolpatroner
Produktkod. 11984159 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Flödeshastighet:
60 L/hr.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11984159 60 L/hr. Varje
1 options
Produktkod. 11984159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    721.00 SEK
    700.50 SEK / Paket med 1
    Save 20.50 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att ta bort obehagliga smaker och lukter av klor från vatten. Fisherbrand™ ORC-kassetter erbjuder en konstant och garanterad prestandanivå.
  • Kol finfördelat för att fånga upp 100 % av klor och 98 % av organiska ämnen
  • Ingen elektrisk anslutning behövs
Specifikationer
Flödeshastighet 60 L/hr.
För användning med (applikation) För vattenrening
Modell ORC
Tryck 3 bar
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C till 40 °C
Typ Kassett
Höjd (metrisk) 500 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Nettovikt (metrisk) 1.2 kg