missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
ORC6L Polyclonal antibody specifically detects ORC6L in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ORC6L |
| Användningsområden | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | PE |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | ORC6Lorigin recognition complex, subunit 6 homolog-like (yeast), origin recognition complex subunit 6, origin recognition complex, subunit 6, origin recognition complex, subunit 6 like (yeast) |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 230 and 252 of human origin recognition complex subunit 6 using the numbering given in entry NP_055136.1 (GeneID 23594). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?