Läs mer
Orcein, för analys
Produktkod. 11459806
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459806 1 g 1g
11469806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20294.03
 Begränsad artikel
I lager
Rött färgämne som används i mikroskopi som ett beitsmedel för färgning av flageller samt för att upptäcka elastisk vävnad i sputum. | CAS: 1400-62-0 | C28H24N2O7 | 500,507 g/mol
Det är ett rött färgämne som används i mikroskopi som betningsmedel för färgning av flageller, samt för att detektera elastisk vävnad i sputum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1400-62-0
Molekylformel C28H24N2O7
Molekylvikt (g/mol) 500.507
MDL-nummer MFCD00062310
InChI-nyckel VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione
PubChem CID 5386447
IUPAC-namn 2,8-bis(2,4-dihydroxi-6-metylanilino)-1,9-dimetyldibensofuran-3,7-dion
LEDER CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orcein
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i aceton, alkohol, ättiksyra (röd färg) och utspädd vattenhaltig alkali (blåviolett färg). Olöslig i vatten.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.