Läs mer
Orcein, för analys
Beskrivning
Det är ett rött färgämne som används i mikroskopi som betningsmedel för färgning av flageller, samt för att detektera elastisk vävnad i sputum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orcein |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i aceton, alkohol, ättiksyra (röd färg) och utspädd vattenhaltig alkali (blåviolett färg). Olöslig i vatten. |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Orcein
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Orcein
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.