Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Orcein, ren
Produktkod. 10435091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10435091 5 g 5g
10490442 25 g 25g
10053583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10435091 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 416570050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
orcein, C28H24N2O7, CAS-nummer-1400-62-0, Naturligt Rött 28, 25g, 0,98 till 1,18, 06, 885, Svart-Lila till Brunt, 500,51, Rent, GHS Signalord: Varning, GHS H-uttalande: Skadligt om det sväljs. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. | CAS: 1400-62-0 | C28H24N2O7 | 500,507 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1400-62-0
Molekylformel C28H24N2O7
Molekylvikt (g/mol) 500.507
MDL-nummer MFCD00062310
InChI-nyckel VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natural Red 28
PubChem CID 5386447
IUPAC-namn 2,8-bis(2,4-dihydroxi-6-metylanilino)-1,9-dimetyldibensofuran-3,7-dion
LEDER CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material orcein
Absorptionsförhållande 0,98 till 1,18
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 575 till 582 nm
Förpackning Glasflaska
Beilstein 06, 885
Merck Index 15, 6958
Färg Svart/lila till brun
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 500.51
Kvalitet Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orcein
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faresætning
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.