Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Orcein, ren
Produktkod. 10490442 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10490442 25 g 25g
10435091 5 g 5g
10053583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10490442 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 416570250
 Begränsad artikel
I lager
orcein, C28H24N2O7, CAS-nummer-1400-62-0, Naturligt Rött 28, 25g, 0,98 till 1,18, 06, 885, Svart-Lila till Brunt, 500,51, Rent, GHS Signalord: Varning, GHS H-uttalande: Skadligt om det sväljs. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. | CAS: 1400-62-0 | C28H24N2O7 | 500,507 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1400-62-0
Molekylformel C28H24N2O7
Molekylvikt (g/mol) 500.507
MDL-nummer MFCD00062310
InChI-nyckel VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natural Red 28
PubChem CID 5386447
IUPAC-namn 2,8-bis(2,4-dihydroxi-6-metylanilino)-1,9-dimetyldibensofuran-3,7-dion
LEDER CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material orcein
Absorptionsförhållande 0.98 to 1.18
Beilstein 06, 885
Merck Index 15, 6958
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 575 to 582nm
Formel vikt 500.51
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Svart/lila till brun
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Orcein
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.