Läs mer
Orcein Staining, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10449180 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10449180 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10449180 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer O/0300/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 1400-62-0
Molekylformel C28H24N2O7
MDL-nummer 62310
InChI-nyckel VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
IUPAC-namn 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dione
Molekylvikt (g/mol) 500.507
PubChem CID 5386447
Formel vikt 500.51g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Brown/Red
Kvantitet 5 g
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Orcein
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.