Läs mer
Orcinol, 99,6 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11438130 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438130 5 g 5g
11448130 10 g 10g
11458130 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438130 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210250605
Kemiska identifierare
CAS 63939-65-1
Molekylformel C11H19IN2O
Molekylvikt (g/mol) 322.19
InChI-nyckel VVLMSCJCXMBGDI-UHFFFAOYSA-M
Synonym oxotremorine m, oxotremorine-m, 3h oxotremorine-m, n,n,n-trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-yn-1-aminium, trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-ynyl azanium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl-2-butyn-1-aminium, 2-butyn-1-aminium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, chembl23957, spectrum_001982, tocris-1067
PubChem CID 3027782
IUPAC-namn trimetyl-[4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-ynyl]azanium;jodid
LEDER C[N+](C)(C)CC#CCN1CCCC1=O.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orcinol
Färg Tan till vitt
Analysprocentintervall ∽ 98%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.2
Procent renhet 99.6%
Fysisk form Pulver