Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Orcinol |
| Färg | Tan till vitt |
| Analysprocentintervall | ∽98% |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 142.2 |
| Procent renhet | 99.6% |
| Fysisk form | Pulver |