Learn More
Orcinol, 99.6%, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4404291
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
63939-65-1
C11H19IN2O
322.19
VVLMSCJCXMBGDI-UHFFFAOYSA-M
oxotremorine m, oxotremorine-m, 3h oxotremorine-m, n,n,n-trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-yn-1-aminium, trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-ynyl azanium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl-2-butyn-1-aminium, 2-butyn-1-aminium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, chembl23957, spectrum_001982, tocris-1067
3027782
trimethyl-[4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-ynyl]azanium;iodide
C[N+](C)(C)CC#CCN1CCCC1=O.[I-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
63939-65-1
C11H19IN2O
322.19
VVLMSCJCXMBGDI-UHFFFAOYSA-M
oxotremorine m, oxotremorine-m, 3h oxotremorine-m, n,n,n-trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-yn-1-aminium, trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-ynyl azanium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl-2-butyn-1-aminium, 2-butyn-1-aminium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, chembl23957, spectrum_001982, tocris-1067
3027782
trimethyl-[4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-ynyl]azanium;iodide
C[N+](C)(C)CC#CCN1CCCC1=O.[I-]
Color Tan to White
Assay Percent Range ∽ 98%
Quantity 5 g
Formula Weight 142.2
Percent Purity 99.6%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Orcinol