Läs mer
Orcinol Monohydrate, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10459180 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10459180 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10459180 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer O/0351/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 6153-39-5
Smältpunkt 56°C
Färg Beige
Kokpunkt 290°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C7H10O3
MDL-nummer 149092
Kvantitet 25 g
Synonym 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
InChI-nyckel NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
IUPAC-namn 5-methylbenzene-1,3-diol;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 142.154
PubChem CID 3083941
Formel vikt 142.15g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Orcinol monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.