missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Orciprenaline Sulfate, Mikromol™

Produktkod. 17984456
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17984456 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17984456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0148.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Orciprenaline Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metaproterenol hemisulfate
CAS 5874-97-5
Analyt- eller komponentnamn Metaproterenol hemisulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C11 H17 N O3 . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,3-Benzenediol, 5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, sulfate (2:1), 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-isopropylaminoethane sulfate, Alotec, Alupent, Astmopent, Metaprel, Metaproterenol hemisulfate, Metaproterenol sulfate, Metaproterenol sulfate (2:1) (salt), Novasmasol, Orciprenaline sulfate, Orciprenaline sulfate (2:1) (salt), Th 152, dl-Metaproterenol sulfate, dl-Orciprenaline sulfate, Bis[5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzene-1,3-diol] sulfate, Benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy-alpha-[(isopropylamino)methyl]-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (+/-)-Orciprenaline sulfate, 3,5-Dihydroxy-alpha-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol sulfate (2:1) (salt)
InChI formel InChI=1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
LEDER CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 5-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzene-1,3-diol;sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 520.59
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 520.2091 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.