Läs mer
Ore Grade, Light Rare Earth Element Carbonatite (7.69 wt% TREE), CRM, ARMI∣MBH
Produktkod. 17949324
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
17949324 100 g
1 options
Produktkod. 17949324 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer MBHREEORE122P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Ore Grade, Light Rare Earth Element Carbonatite (7.69 wt% TREE), CRM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 14808-60-7
Kvantitet 100 g
Form Fine Powder