Läs mer
Oregon Pesticide Mixture 1-100 AL 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abamectin∣Acephate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos |
| CAS | 71751-41-2, 30560-19-1, 57960-19-7, 135410-20-7, 116-06-3, 131860-33-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Abamectin∣Acephate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Abamectin 100 μg/mL∣Acephate 100 μg/mL∣Acequinocyl 100 μg/mL∣Acetamiprid 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Bifenazate 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Boscalid 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorantraniliprole 100 μg/mL∣Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL |