Läs mer
Oregon Pesticide Mixture 1 600 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abamectin∣Spinosad |
| CAS | 71751-41-2, 168316-95-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Abamectin∣Spinosad |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Abamectin 600 μg/mL∣Spinosad 600 μg/mL |