Läs mer
Oregon Pesticidblandning 3 600 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314520
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314520 1 ml
1 options
Produktkod. 30314520 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000233AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
CAS 116-06-3, 120068-37-3, 158062-67-0, 78587-05-0, 2032-65-7, 16752-77-5
Analyt- eller komponentnamn Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Flonicamid 593.9 μg/mL∣Pyridaben 593.9 μg/mL∣Fipronil 600.4 μg/mL∣Oxamyl 600.4 μg/mL∣Hexythiazox 600.8 μg/mL∣Methiocarb 600.8 μg/mL∣Aldicarb 602.6 μg/mL∣Methomyl 604.3 μg/mL∣Thiacloprid 604.3 μg/mL∣Thiamethoxam 610.4 μg/mL