Läs mer
Oregon Pesticide Mixture 3 600 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam |
| CAS | 116-06-3, 120068-37-3, 158062-67-0, 78587-05-0, 2032-65-7, 16752-77-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aldicarb 600 μg/mL∣Fipronil 600 μg/mL∣Flonicamid 600 μg/mL∣Hexythiazox 600 μg/mL∣Methiocarb 600 μg/mL∣Methomyl 600 μg/mL∣Oxamyl 600 μg/mL∣Pyridaben 600 μg/mL∣Thiacloprid 600 μg/mL∣Thiamethoxam 600 μg/mL |