missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oregon Pesticide Mixture 4 600μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Clofentezine∣Daminozide∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Propiconazole∣Propoxur∣Tebuconazole |
| CAS | 63-25-2, 1563-66-2, 500008-45-7, 74115-24-5, 1596-84-5, 72490-01-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Clofentezine∣Daminozide∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Propiconazole∣Propoxur∣Tebuconazole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Carbaryl 600 μg/mL∣Carbofuran 600 μg/mL∣Chlorantraniliprole 600 μg/mL∣Clofentezine 600 μg/mL∣Daminozide 600 μg/mL∣Fenoxycarb 600 μg/mL∣Imazalil 600 μg/mL∣Myclobutanil 600 μg/mL∣Paclobutrazol 600 μg/mL∣Propiconazole 600 μg/mL∣Propoxur 600 μg/mL∣Tebuconazole 600 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?