missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oregon Pesticide Mixture 476 600 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Fenpyroximate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Boscalid∣Chlorfenapyr∣Etoxazole∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Metalaxyl∣MGK 264∣Piperonyl butoxide∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Trifloxystrobin |
| CAS | 134098-61-6, 57960-19-7, 135410-20-7, 131860-33-8, 149877-41-8, 188425-85-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (E)-Fenpyroximate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Boscalid∣Chlorfenapyr∣Etoxazole∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Metalaxyl∣MGK 264∣Piperonyl butoxide∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Trifloxystrobin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Industry Type | Food Testing |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | (E)-Fenpyroximate 600 μg/mL∣Acequinocyl 600 μg/mL∣Acetamiprid 600 μg/mL∣Azoxystrobin 600 μg/mL∣Bifenazate 600 μg/mL∣Boscalid 600 μg/mL∣Chlorfenapyr 600 μg/mL∣Etoxazole 600 μg/mL∣Fludioxonil 600 μg/mL∣Imidacloprid 600 μg/mL∣Kresoxim-methyl 600 μg/mL∣Metalaxyl 600 μg/mL∣MGK 264 600 μg/mL∣Piperonyl butoxide 600 μg/mL∣Spiromesifen 600 μg/mL∣Spirotetramat 600 μg/mL∣Spiroxamine 600 μg/mL∣Trifloxystrobin 600 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?