Läs mer
Oregon Pesticidblandning 5 600 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322809
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322809 1 ml
1 options
Produktkod. 30322809 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000235AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Etofenprox∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins
CAS 82657-04-3, 68359-37-5, 52315-07-8, 80844-07-1, 52645-53-1, 23031-36-9
Analyt- eller komponentnamn Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Etofenprox∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Bifenthrin 600 μg/mL∣Cyfluthrin 600 μg/mL∣Cypermethrin 600 μg/mL∣Etofenprox 600 μg/mL∣Permethrin 600 μg/mL∣Prallethrin 600 μg/mL∣Pyrethrins 600 μg/mL