missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oregon Pesticide Mixture 5 600μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315617
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315617 5 x 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315617 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000235AL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Etofenprox∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins
CAS 82657-04-3, 68359-37-5, 52315-07-8, 80844-07-1, 52645-53-1, 23031-36-9
Analyt- eller komponentnamn Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Etofenprox∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Bifenthrin 600 μg/mL∣Cyfluthrin 600 μg/mL∣Cypermethrin 600 μg/mL∣Etofenprox 600 μg/mL∣Permethrin 600 μg/mL∣Prallethrin 600 μg/mL∣Pyrethrins 600 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.