Läs mer
Oregon Pesticidblandning 6 600 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acephate∣Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Malathion∣Naled∣Parathion-methyl∣Phosmet |
| CAS | 30560-19-1, 2921-88-2, 333-41-5, 62-73-7, 60-51-5, 13194-48-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acephate∣Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Malathion∣Naled∣Parathion-methyl∣Phosmet |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 600 μg/mL∣Chlorpyrifos 600 μg/mL∣Diazinon 600 μg/mL∣Dichlorvos 600 μg/mL∣Dimethoate 600 μg/mL∣Ethoprophos 600 μg/mL∣Malathion 600 μg/mL∣Naled 600 μg/mL∣Parathion-methyl 600 μg/mL∣Phosmet 600 μg/mL |