Läs mer
Oregon Pesticidblandning 662 100x verkningsgräns 100-200 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311700
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311700 1 ml
1 options
Produktkod. 30311700 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000662AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acequinocyl∣Chlorfenapyr∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dichlorvos∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Oxamyl∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins
CAS 57960-19-7, 122453-73-0, 68359-37-5, 52315-07-8, 1596-84-5, 62-73-7
Analyt- eller komponentnamn Acequinocyl∣Chlorfenapyr∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dichlorvos∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Oxamyl∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Acequinocyl 200 μg/mL∣Piperonyl butoxide 200 μg/mL