Läs mer
Orexin 2 Receptor Agonist, MedChemExpress
Produktkod. 16477586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477586 100 mg -
16463697 50 mg -
16440188 5 mg -
16417728 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19320
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Orexin 2 Receptor Agonist is a potent (EC50 on OX2R is 23 nM) and OX2R-selective (OX1R/OX2R EC50 ratio is 70) agonist.
Orexin 2 Receptor Agonist is a potent (EC50 on OX2R is 23 nM) and OX2R-selective (OX1R/OX2R EC50 ratio is 70) agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Orexin 2 Receptor Agonist
CAS 1796565-52-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H34N4O5S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (54.54 mM)
LEDER O=C(C1=CC=CC(C)=C1)NCCNC2=CC(NS(C3=C(OC)C=CC(C4=CC(C(N(C)C)=O)=CC=C4)=C3)(=O)=O)=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 586.7
Formel vikt 586.7
Procent renhet 99.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation