missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Orexin B, rat, mouse

Produktkod. 16472879
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472879 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16472879 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1349

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Orexin B, rat, mouse (Rat orexin B) is an endogenous agonist at Orexin receptor with Kis of 420 and 36 nM for OX1 and OX2, respectively.

Specifikationer

Renhet 98.11%
CAS 202801-92-1
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 2936.4 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 16.67 mg/mL (5.68 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Rat orexin B∣ Orexin B (mouse)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.