Läs mer
ORF73/HHV8 Antibody (HHV8/3606), PE, R&D Systems™
Produktkod. 18601068 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18601068 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18601068 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308645PE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ORF73/HHV8 Monoclonal antibody specifically detects ORF73/HHV8 in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ORF73/HHV8
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona HHV8/3606
Konjugera PE
Formulering PBS
Gene Alias HHV 8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma associated herpes virus, KSHV
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to the latent nuclear antigen 1 molecule of ORF73/HHV8
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 935114
Målarter Non-species specific
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus