Läs mer
ORF8 Antibody (1041422) [PE], Novus Biologicals™
Produktkod. 30673751 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30673751 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30673751 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB10820P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
ORF8 Monoclonal antibody specifically detects ORF8 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ORF8
Användningsområden Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona 1041422
Konjugera PE
Formulering PBS
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived human SARS-CoV-2 ORF8, Met16-His121, Accession # YP_009724369
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 0
Målarter SARS-CoV-2
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a