Läs mer
Org-26576, MedChemExpress
Produktkod. 16436027
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16436027 5 mg -
16424556 100 mg 100mg
16413308 10 mg -
16409846 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16436027 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101216
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Org-26576
CAS 1026791-61-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12N2O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N2[C@](CCC2)([H])COC3=NC=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Formel vikt 204.23
Procent renhet 98.58%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation