Läs mer
Org-26576, MedChemExpress
Beskrivning
Org-26576 is a AMPA receptor positive allosteric modulator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Org-26576 |
| CAS | 1026791-61-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H12N2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N2[C@](CCC2)([H])COC3=NC=CC=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.23 |
| Formel vikt | 204.23 |
| Visa mer |