Läs mer
Org 27569, MedChemExpress
Beskrivning
Org 27569 is a potent CB1 receptor allosteric modulator, which increases agonist binding, yet blocks agonist-induced CB1 signaling.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Org 27569 |
| CAS | 868273-06-7 |
| Färg | Pink |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H28ClN3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 52.2 mg/mL (127.33 mM) |
| LEDER | ClC1=CC=C(C2=C1)NC(C(NCCC3=CC=C(C=C3)N4CCCCC4)=O)=C2CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.95 |
| Formel vikt | 409.95 |
| Visa mer |