Läs mer
Org41841, MedChemExpress
Beskrivning
Org41841 is a partial agonist of both luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor (LHCGR) and thyroid-stimulating hormone receptor (TSHR) with EC50s of 0.2 and 7.7 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Org41841 |
| CAS | 301847-37-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H22N4O2S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (248.43 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(N)C2=C(C3=CC=CC(OC)=C3)N=C(SC)N=C2S1)NC(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.53 |
| Formel vikt | 402.53 |
| Visa mer |