Läs mer
Quickfit™ 27BU Organic Chemistry Kit
Produktkod. 12433461
Change view
Produkttyp:
Organisk kemi Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12433461 Organisk kemi Kit Varje
1 options
Produktkod. 12433461 Leverantör Quickfit™ Leverantörsnummer 27BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4550.00 SEK
    3510.55 SEK / Paket med 1
    Save 1039.45 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Idealisk organisk kemi kit för användning i skolor, högskolor och universitet. Quickfit™ 27BU Organic Chemistry Kit är perfekt för att introducera eleverna till de viktigaste teknikerna inom organisk kemi.
  • Den mest populära Quickfit™ för skolor, högskolor och universitet
  • Omfattar nio grundläggande artiklar av Quickfit™ glasvaror alla med storlek 14/23 slipade glasfogar för kompatibilitet
  • Tillåter konstruktion av minst 8 enheter inklusive ångdestillation, återflöde med tillsats och beredning
  • Skala baserad på utgångsmaterialmängder upp till 30g
  • Inrymd i en robust kartong med skumgummifoder för säker förvaring och transport
  • Levereras med en CD-ROM som innehåller praktiska detaljer om några typiska sammansättningar
Specifikationer
Inkluderar Päronformad kolv, Stillhead, Liebig kondensor, Skruvlocksadapter, Mottagareadapter, Luftläckage/ånginloppsrör, Dropptratt med GP Rotoflo kran, propp, termometer
Produkttyp Organisk kemi Kit