missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Organochlorine Pesticide Mixture 57 200 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) |
| CAS | 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 4,4'-DDD 200 μg/mL∣4,4'-DDE 200 μg/mL∣4,4'-DDT 200 μg/mL∣Aldrin 200 μg/mL∣alpha-Endosulfan 200 μg/mL∣alpha-HCH 200 μg/mL∣beta-Endosulfan 200 μg/mL∣beta-HCH 200 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 200 μg/mL∣delta-HCH 200 μg/mL∣Dieldrin 200 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 200 μg/mL∣Endrin 200 μg/mL∣Endrin-aldehyde 200 μg/mL∣Endrin-ketone 200 μg/mL∣gamma-HCH 200 μg/mL∣Heptachlor 200 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 200 μg/mL∣Methoxychlor 200 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 200 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?