missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Organochlorine Pesticide Mixture 946 100-200 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Alachlor∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Atrazine∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlorobenzilate∣Chloroneb∣Chlorothalonil∣Chlorthal-dimethyl∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Etridiazole∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Permethrin∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor |
| CAS | 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 15972-60-8, 309-00-2, 959-98-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Alachlor∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Atrazine∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Chlorobenzilate∣Chloroneb∣Chlorothalonil∣Chlorthal-dimethyl∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Etridiazole∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Permethrin∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣Alachlor 100 μg/mL∣Aldrin 100 μg/mL∣alpha-Endosulfan 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣Chlorobenzilate 100 μg/mL∣Chloroneb 100 μg/mL∣Chlorothalonil 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL∣Endrin-aldehyde 100 μg/mL∣Etridiazole 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Methoxychlor 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 100 μg/mL∣trans-Nonachlor 100 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?