Läs mer
Organochlorine Pesticide Mixture 951 20-100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor |
| CAS | 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 4,4'-DDE 20 μg/mL∣Aldrin 20 μg/mL∣alpha-Endosulfan 20 μg/mL∣alpha-HCH 20 μg/mL∣beta-HCH 20 μg/mL∣delta-HCH 20 μg/mL∣Dieldrin 20 μg/mL∣Endrin-aldehyde 20 μg/mL∣gamma-HCH 20 μg/mL∣Heptachlor 20 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 20 μg/mL∣Methoxychlor 20 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL |