Läs mer
Corning™ Organoid Counting Software för Corning™ Cellräknare
Produktkod. 17707024 Handla allt Corning Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Corning™ Cellräknare
Produktkod. För användning med (utrustning)
17707024 Corning™ Cellräknare
1 options
Produktkod. 17707024 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6749OC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exakt– drivs av maskininlärning av artificiell intelligens.
Programvaran för organoidräkning levereras med en 0,2 mm, 20μ L, räknekammare och en alfanumerisk åtkomstkod. Denna mjukvarutillägg möjliggör Corning™ Cellräknare för att fånga snabba data från 3D-cellkulturer baserat på strukturens morfologi. Resultaten visas i det intuitiva applikationsgränssnittet eller kan nås på distans genom att använda molninloggningen. Obegränsad lagring.
  • Exakt – drivs av maskininlärning av artificiell intelligens
  • Multiinformativ – organoider per milliliter lösning och ytadata
  • Snabb – tre sekunders analys med molnbaserad bearbetning
  • Kostnadseffektiv och mångsidig – kompatibel med standard 0,1 mm räknekammare och 0,2 mm räknekammare. Inga förbrukningsartiklar behövs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Programvara för cellräkning
För användning med (utrustning) Corning™ Cellräknare
Inkluderar 0,2 mm, 20μ L, räknekammare och en alfanumerisk åtkomstkod