Läs mer
Gibco™ Organoid Essentials Package, mini, PeproTech®
Produktkod. 30245109 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
30245109 1 st.
1 options
Produktkod. 30245109 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer OREM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7510.00 SEK
    6834.10 SEK / Paket med 1
    Save 675.90 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Organoid Essentials-paketet, Mini, innehåller nyckelkomponenterna som krävs för att utveckla organoidmodeller i cellkultur.
Organoid Essentials Package, mini, innehåller de nyckelkomponenter som krävs för utvecklingen av organoidmodeller i cellkultur.
Paketet innehåller följande fem flaskor:
  • 10 μg mus Wnt-3a (Kat. Nr. 315-20-10UG)
  • 20 μg mänsklig Noggin (katt. Nr 120-10C-20UG)
  • 20 μg Human R-Spondin 1 (Kat. Nr. 120-38-20UG)
  • 25 μg mänsklig FGF-10 (Kat. Nr. 100-26-25UG)
  • 100 μg djurfri mänsklig EGF (katt. Nej. AF-100-15-100UG)
FGF-10 tillhör fibroblasttillväxtfaktorfamiljen (FGF). FGF-familjemedlemmar har breda mitogena och cellöverlevnadsaktiviteter och är involverade i en rad biologiska processer, inklusive embryonal utveckling, celltillväxt, morfogenes, vävnadsreparation, tumörtillväxt och invasion. FGF-10 spelar en avgörande roll i epitelial-mesenkymala interaktioner, vilka är avgörande för utvecklingen av olika organ.
EGF (epidermal tillväxtfaktor) utövar sin funktion genom att binda till EGF-receptorn, en 170 kDa proteinkinas. Aktivering av EGFR initierar olika cellulära vägar som svar på giftiga miljöstimuli eller på EGF-bindning till receptorn. EGF främjar snabb proliferation av epiteliella progenitorceller, vilket är avgörande för den initiala tillväxten och expansionen av organoider.
R-Spondin-1 tillhör R-spondinfamiljen och kodar för ett utsöndrat aktivatorprotein med två cysteinrika, furinliknande domäner och en trombospondindomän typ 1.
Wnt3a, som ingår i WNT-genfamiljen, består av strukturellt relaterade gener som kodar för utsöndrade signalproteiner. Dessa proteiner har kopplats till onkogenes och flera utvecklingsprocesser, inklusive reglering av cellöde och mönsterbildning under embryogenes. Wnt-3A stödjer tillväxt och morfogenes av organoider genom att uppmuntra proliferation och differentiering av progenitorceller till olika celltyper, vilket bidrar till utvecklingen av komplexa vävnadsstrukturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Frystorkat material
Produkttyp Stamcellsexpansionscytokinpaket
Kvantitet 1 st.
Art Människan, Murine
Endast för forskning.