Läs mer
Gibco™ Organoid Essentials Package, PeproTech®
Produktkod. 30244997 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
30244997 1 st.
1 options
Produktkod. 30244997 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer ORE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Organoid Essentials-paketet innehåller nyckelkomponenterna som krävs för utvecklingen av organoidmodeller i cellkultur.
Organoid Essentials Package innehåller de viktigaste komponenterna som krävs för utvecklingen av organoidmodeller i cellkultur.
Paketet innehåller följande fem flaskor:
  • 10 μg mus Wnt-3a (Kat. Nr. 315-20-10UG)
  • 100 μg Human Noggin (Kat. Nr. 120-10C-100UG)
  • 100 μg Human R-Spondin 1 (Kat. Nr. 120-38-100UG)
  • 100 μg mänsklig FGF-10 (Kat. Nr. 100-26-100UG)
  • 100 μg djurfri mänsklig EGF (katt. Nej. AF-100-15-100UG)
FGF-10 tillhör fibroblasttillväxtfaktorfamiljen (FGF). FGF-familjemedlemmar har breda mitogena och cellöverlevnadsaktiviteter och är involverade i en rad biologiska processer, inklusive embryonal utveckling, celltillväxt, morfogenes, vävnadsreparation, tumörtillväxt och invasion. FGF-10 spelar en avgörande roll i epitelial-mesenkymala interaktioner, vilka är avgörande för utvecklingen av olika organ.
EGF (epidermal tillväxtfaktor) utövar sin funktion genom att binda till EGF-receptorn, en 170 kDa proteinkinas. Aktivering av EGFR initierar olika cellulära vägar som svar på giftiga miljöstimuli eller på EGF-bindning till receptorn. EGF främjar snabb proliferation av epiteliella progenitorceller, vilket är avgörande för den initiala tillväxten och expansionen av organoider.
R-Spondin-1 tillhör R-spondinfamiljen och kodar för ett utsöndrat aktivatorprotein med två cysteinrika, furinliknande domäner och en trombospondindomän typ 1.
Wnt3a, som ingår i WNT-genfamiljen, består av strukturellt relaterade gener som kodar för utsöndrade signalproteiner. Dessa proteiner har kopplats till onkogenes och flera utvecklingsprocesser, inklusive reglering av cellöde och mönsterbildning under embryogenes. Wnt-3A stödjer tillväxt och morfogenes av organoider genom att uppmuntra proliferation och differentiering av progenitorceller till olika celltyper, vilket bidrar till utvecklingen av komplexa vävnadsstrukturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Frystorkat material
Produkttyp Stamcellsexpansionscytokinpaket
Kvantitet 1 st.
Art Människan, Murine
Endast för forskning.