Läs mer
Organometallisk butyltinkloridblandning 2000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321876
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321876 1 ml
1 options
Produktkod. 30321876 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000280DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyltin-dichloride∣n-Butyl-tin trichloride∣Tetrabutyltin∣Tributyltin Chloride
CAS 683-18-1, 1118-46-3, 1461-25-2, 1461-22-9
Analyt- eller komponentnamn Dibutyltin-dichloride∣n-Butyl-tin trichloride∣Tetrabutyltin∣Tributyltin Chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Dibutyltin-dichloride 2000 μg/mL∣n-Butyl-tin trichloride 2000 μg/mL∣Tetrabutyltin 2000 μg/mL∣Tributyltin Chloride 2000 μg/mL