Läs mer
Organometallisk olja standard, 12-element, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Beskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ag | 900 μg/g |
| Al | 900 μg/g |
| Cr | 900 μg/g |
| Cu | 900 μg/g |
| Fe | 900 μg/g |
| Mg | 900 μg/g |
| Na | 900 μg/g |
| Ni | 900 μg/g |
| Pb | 900 μg/g |
| Si | 900 μg/g |
| Sn | 900 μg/g |
| Ti | 900 μg/g |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12 Element Oil Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Analyscertifikat | With Certificate of Analysis. |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Lösningsmedel eller matris | Base Oil 75 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Kvantitet | 100 g |
| Kvalitet | Olja |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning