Läs mer
Organophosphorus Pesticide Mixture 682 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorvos∣Disulfoton∣Ethion∣Fenitrothion∣Malathion∣Methidathion∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phosphamidon∣Triazophos |
| CAS | 62-73-7, 298-04-4, 563-12-2, 122-14-5, 121-75-5, 950-37-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dichlorvos∣Disulfoton∣Ethion∣Fenitrothion∣Malathion∣Methidathion∣Mevinphos∣Monocrotophos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phosphamidon∣Triazophos |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Cyclohexane |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Dichlorvos 100 μg/mL∣Disulfoton 100 μg/mL∣Ethion 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phorate 100 μg/mL∣Phosphamidon 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |