Läs mer
Organofosforbekämpningsmedelsblandning 573 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phoxim∣Triazophos |
| CAS | 30560-19-1, 2921-88-2, 62-73-7, 60-51-5, 13194-48-4, 42509-80-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phoxim∣Triazophos |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Isazofos 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Isofenphos-methyl 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Omethoate 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phorate 100 μg/mL∣Phoxim 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |